Få mere at vide
4-amino-4'-nitrodiphenylsulfid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17575525 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17575525 5 g
17565525 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17575525 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104180050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 101-59-7
Molekylær formel C12H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 246.28
MDL nummer MFCD00007881
InChI nøgle ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]anilin
SMIL NC1=CC=C(SC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Tekniske data
Alpha vektor AMINONITRODIPHENYLSULFID
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulfide
Smeltepunkt 141 °C til 145 °C
Farve Lysegul til brun
Infrarødt spektrum Konformer
Analyseprocentområde ≥97,5 % (Titrering med HClO4)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4SC6H4NO2
Mængde 5 g
Beilstein 13-534
Fysisk form Krystallinsk pulver