Tekniske data
| Alpha vektor | AMINONITRODIPHENYLSULFID |
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulfide |
| Smeltepunkt | 141 °C til 145 °C |
| Farve | Lysegul til brun |
| Infrarødt spektrum | Konformer |
| Analyseprocentområde | ≥97,5 % (Titrering med HClO4) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2NC6H4SC6H4NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 13-534 |
| Vis mere |