Få mere at vide
4-Amino-4'-chlorodiphenyl Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-4'-chlorodiphenyl Sulfone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,14H2 |
| Formel vægt | 267.0121 |