Få mere at vide
4-Amino-4'-chlorodiphenylether, 97%
Artikelnummer. 11474537
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474537 10 g 10g
11484537 50 g 50g
11494537 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21083.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-79-1 | C12H10ClNO | 219,67 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-79-1
Molekylær formel C12H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 219.67
MDL nummer MFCD00043925
InChI nøgle YTISFYMPVILQRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenoxy aniline, 4-amino-4'-chlorodiphenyl ether, benzenamine, 4-4-chlorophenoxy, p-p-chlorophenoxy aniline, 4-4-chlorophenoxy benzenamine, 4-chloro-4'-aminodiphenyl ether, aniline, p-chlorophenoxy, 4-amino-4-chlorodiphenyl ether, 4'-chloro-4-aminobiphenyl ether, aniline, p-p-chlorophenoxy
PubChem CID 7578
IUPAC navn 4-(4-chlorphenoxy)anilin
SMIL NC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
Smeltepunkt 100°C to 103°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 219.67
Procent renhed 97%