Få mere at vide
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15455217
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455217 10 g 10g
15445217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32487.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 400-76-0 | C8H6F3NO2 | 205,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 400-76-0
Molekylær formel C8H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.14
MDL nummer MFCD03407960
InChI nøgle NPPPORJZPNJXNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzioc acid, rarechem al bo 0877, 4-amino-5-trifluoromethylbenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl, 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid 3-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem2211
PubChem CID 3254286
IUPAC navn 4-amino-3-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL NC1=C(C=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 212 °C til 215 °C
Mængde 10 g
Beilstein 3291493
Formel vægt 205.14
Procent renhed 98%