Få mere at vide
4-amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10109622
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10109622 1 g 1g
10108454 5 g 5g
10138552 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10109622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00680DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-23-6
Molekylær formel C8H5F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 202.14
MDL nummer MFCD00204177
InChI nøgle QNJPSMLILRHZOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-4-aminobenzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, pubchem4688, ksc535q4r, buttpark 81\01-97, 4-cyano-2-trifluoromethoxy-aniline, 4-cyano-2-trifluoromethoxy aniline, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzonitrile
PubChem CID 2735952
IUPAC navn 4-amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril
SMIL NC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 202.13
Procent renhed 97%