Få mere at vide
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15485687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485687 5 g 5g
15495687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32915.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 175278-22-5 | C8H6F3NO3 | 221,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-22-5
Molekylær formel C8H6F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 221.135
MDL nummer MFCD00205143
InChI nøgle IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
IUPAC navn 4-amino-3-(trifluormethoxy)benzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 221.14
Procent renhed 98%