Få mere at vide
4-amino-3-(trifluormethoxy)benzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510628
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Artikelnummer. 10029511
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00679DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-22-5
Molekylær formel C8H6F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 221.135
InChI nøgle IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
IUPAC navn 4-amino-3-(trifluormethoxy)benzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 221.13
Procent renhed 95%