Få mere at vide
4-amino-3-(trifluormethoxy)benzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10410964
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10410964 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10029511 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10255704 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10410964 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00679EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-22-5
Molekylær formel C8H6F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 221.135
InChI nøgle IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
IUPAC navn 4-amino-3-(trifluormethoxy)benzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 221.13
Procent renhed 95%