Få mere at vide
4-Amino-3-penten-2-one, 96%
Artikelnummer. 11318125
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318125 1 g 1g
11328125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08379.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1118-66-7 | C5H9NO | 99,133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-66-7
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.133
MDL nummer MFCD00043715
InChI nøgle OSLAYKKXCYSJSF-ONEGZZNKSA-N
Synonym acetylacetonamine, fluoral-p, 4-amino-3-penten-2-one, e-4-aminopent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, 4-amino, 3e-4-aminopent-3-en-2-one, 4-aminopent-3-en-2-one, 4-amino-pent-3-en-2-one, e-4-amino-3-pentene-2-one, 2-acetyl-1-amino-1-methylethylene
PubChem CID 5367854
ChEBI CHEBI:51695
IUPAC navn (E)-4-aminopent-3-en-2-on
SMIL CC(=CC(=O)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-penten-2-one
Smeltepunkt 36°C to 41°C
Kogepunkt 209°C to 213°C
Mængde 1 g
Beilstein 1209344
Formel vægt 99.13
Procent renhed 96%