Få mere at vide
4-amino-3-methylbenzonitril, 98 %
Artikelnummer. 11374805
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374805 5 g 5g
11364805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17868.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78881-21-7 | C8H8N2 | 132,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78881-21-7
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.166
MDL nummer MFCD02093969
InChI nøgle MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-o-toluidine, 2-amino-5-cyanotoluene, 4-cyano-2-methylaniline, 4-amino-3-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-methyl, pubchem4667, 4-cyano-2-methyianiline, 2-methyl-4-cyanoaniline, acmc-1bc2f
PubChem CID 7010316
IUPAC navn 4-amino-3-methylbenzonitril
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 93 °C til 94 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 3235728
Formel vægt 132.17
Procent renhed ≥98%