Få mere at vide
4-Amino-3-methylbenzoic acid, 98%
Artikelnummer. p-7027655
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11400428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24579.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2486-70-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2486-70-6
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00007736
InChI nøgle NHFKECPTBZZFBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-toluic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methyl, 4-amino-3-methyl benzoic acid, 4-amino-3-methyl benzoate, 4-amino-3-methylbenzoicacid, unii-201cxt4h5v, 4-amino-3-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-amino, 4-amino-3-methylbenzenecarboxylic acid
PubChem CID 75598
IUPAC navn 4-amino-3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 169°C to 171°C
Mængde 1 g
Beilstein 2802615
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%