Learn More
4-amino-3-methylbenzoesyre, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-methylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 169 °C til 171 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2802615 |
| Formel vægt | 151.16 |
| Procent renhed | 98% |