Få mere at vide
4-amino-3-methylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11410428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410428 5 g 5g
11400428 1 g 1g
11420428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24579.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 2486-70-6 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2486-70-6
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00007736
InChI nøgle NHFKECPTBZZFBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-toluic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methyl, 4-amino-3-methyl benzoic acid, 4-amino-3-methyl benzoate, 4-amino-3-methylbenzoicacid, unii-201cxt4h5v, 4-amino-3-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-amino, 4-amino-3-methylbenzenecarboxylic acid
PubChem CID 75598
IUPAC navn 4-amino-3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 169°C to 171°C
Mængde 5 g
Beilstein 2802615
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%