Få mere at vide
4-Amino-3-methoxybenzoesyre, 95%
Artikelnummer. 11347589
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347589 5 g 5g
11337589 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28098.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 2486-69-3 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2486-69-3
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00016539
InChI nøgle JNFGLYJROFAOQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-anisic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methoxy, o-anisidine-4-carboxylic acid, 4-amino-3-methoxy benzoic acid, timtec-bb sbb008622, 4-amino-3-methoxybenzoic, 4-amino-3-methoxybenzoic acid, 4-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 288057
IUPAC navn 4-amino-3-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 186 °C til 188 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 167.16
Procent renhed 95%