Få mere at vide
4-Amino-3-iodobenzonitril, 97%
Artikelnummer. 15451628
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451628 5 g 5g
15441628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55400.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 33348-34-4 | C7H5IN2 | 244,035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33348-34-4
Molekylær formel C7H5IN2
Molekylvægt (g/mol) 244.035
MDL nummer MFCD04039964
InChI nøgle UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-2-iodoaniline, 1-amino-2-iodo-4-cyanobenzene, benzonitrile, 4-amino-3-iodo, 4-amino-2-iodobenzonitrile 98, 4-amino-3-iodobenzenecarbonitrile, 2-iodo-4-cyanoaniline, 4-cyano-6-iodoaniline, pubchem18486, acmc-20a6lw, 3-iodo-4-aminobenzonitrile
PubChem CID 4416395
IUPAC navn 4-amino-3-iodbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)I)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-iodobenzonitrile
Smeltepunkt 112 °C til 115 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 244.03
Procent renhed 97%