Få mere at vide
4-amino-3-fluorbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302059
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302059 1 g 1g
15413377 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26092.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 455-87-8 | Molecular Formula: C7H6FNO2 | Molecular Weight: 155.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-87-8
Molekylær formel C7H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 155.128
MDL nummer MFCD01660374
InChI nøgle JSKXHTHMCCDEGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluorobenzenecarboxylic acid, 4-amino-3-fluoro-benzoic acid, 4-amino-3-fluorobenzoicacid, pubchem3524, wln: zr bf dvq, acmc-209k3i, 3-14-00-01153 beilstein handbook reference, buttpark 44\09-60
PubChem CID 9971
IUPAC navn 4-amino-3-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 214 °C til 216 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 155.13
Procent renhed 98%