Få mere at vide
4-amino-3-bromobenzonitril, 97 %
Artikelnummer. 15491748
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491748 5 g 5g
15401758 250 mg 250mg
15481748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15491748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55483.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50397-74-5 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50397-74-5
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.035
MDL nummer MFCD01861386
InChI nøgle POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-aminobenzonitrile, 2-bromo-4-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino-3-bromo, 4-amino-3-bromo-benzonitrile, 4-amino-3-brombenzonitrile, buttpark 35\03-64, 4-amino-3-bromobenzenecarbonitrile, pubchem4609, acmc-209klz, 4-amino-3-bromobenzonitile
PubChem CID 1515279
IUPAC navn 4-amino-3-brombenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-bromobenzonitrile
Smeltepunkt 106 °C til 110 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 197.03
Procent renhed 97%