Få mere at vide
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10228463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10228463 5 g Glass Bottle 5g
10268413 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10228463 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 56961-25-2
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 206.02
MDL nummer MFCD00017091
InChI nøgle UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-aminobenzoic acid, unii-bik7ns3b2f, benzoic acid, 4-amino-3,5-dichloro, bik7ns3b2f, 4-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, pubchem14451, acmc-209xmx, 4-14-00-01279 beilstein handbook reference, ksc495s0n, 4-carboxy-2,6-dichloroaniline
PubChem CID 42061
IUPAC navn 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid
SMIL NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3, 5-dichlorobenzoic acid
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Cream
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel NH2C6H2(Cl)2CO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 206.03
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Powder