Få mere at vide
4-amino-3,5-dichlorbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid |
| Smeltepunkt | ∼290°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2805751 |
| Formel vægt | 206.03 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido