Få mere at vide
4-amino-3,5-dichlorobenzoinsyre, 98 %
Artikelnummer. 11447197
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447197 25 g 25g
11437197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14982.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 56961-25-2 | C7H5Cl2NO2 | 206,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56961-25-2
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 206.02
MDL nummer MFCD00017091
InChI nøgle UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-aminobenzoic acid, unii-bik7ns3b2f, benzoic acid, 4-amino-3,5-dichloro, bik7ns3b2f, 4-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, pubchem14451, acmc-209xmx, 4-14-00-01279 beilstein handbook reference, ksc495s0n, 4-carboxy-2,6-dichloroaniline
PubChem CID 42061
IUPAC navn 4-amino-3,5-dichlorbenzoesyre
SMIL NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Smeltepunkt ∼290 °C (opdeling)
Mængde 25 g
Beilstein 2805751
Formel vægt 206.03
Procent renhed 98%