Få mere at vide
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitril, 97%
Artikelnummer. 11955641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11955641 5 g 5g
11945641 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442470050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 654-70-6 | C8H5F3N2 | 186,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 654-70-6
Molekylær formel C8H5F3N2
Molekylvægt (g/mol) 186.14
InChI nøgle PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-trifluoromethyl benzonitrile, 5-amino-2-cyanobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethylaniline, 2-cyano-5-aminobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl aniline, benzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl, unii-l47d9xhc08, 4-amino 2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 522170
IUPAC navn 4-amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 144,0 °C til 146,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 186.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.