Få mere at vide
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoesyre, 97+%
Artikelnummer. 15415377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415377 5 g 5g
15405377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32626.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 393-06-6 | C8H6F3NO2 | 205,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 393-06-6
Molekylær formel C8H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.14
MDL nummer MFCD03407959
InChI nøgle AMVHEVZYTGHASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-trifluoromethyl benzoic acid, 5-amino-2-carboxybenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, pubchem1360, 4-amimo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209j4m, ksc495q5d, rarechem al bo 0438, buttpark 44\01-93, 4-amino-2-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 3836325
IUPAC navn 4-amino-2-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL NC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 183 °C til 186 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 205.14
Procent renhed ≥97%