Få mere at vide
4-amino-2-methylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15424267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424267 1 g 1g
15434267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31657.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2486-75-1 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2486-75-1
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD06656133
InChI nøgle XRSQZFJLEPBPOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-4-aminobenzoic acid, 2-methyl-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methyl, pubchem10924, 4-amino-o-toluic acid, methyl-p-aminobenzoesaure, acmc-1cnb3, methyl-4-amino benzoic acid
PubChem CID 241632
IUPAC navn 4-amino-2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-methylbenzoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof