Få mere at vide
4-amino-2-methoxybenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029900
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11387239
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27419.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2486-80-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2486-80-8
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00114479
InChI nøgle OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-o-anisic acid, 4-amino-2-methoxy-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid, 2-methoxy-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzoicacid, 4-azanyl-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid, acmc-20aicb, pubchem4934
PubChem CID 75599
IUPAC navn 4-amino-2-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt ∽150°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 167.16
Procent renhed 97%