Få mere at vide
4-amino-2-methoxybenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11397239
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397239 25 g 25g
11387239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27419.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 2486-80-8 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2486-80-8
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00114479
InChI nøgle OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-o-anisic acid, 4-amino-2-methoxy-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid, 2-methoxy-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzoicacid, 4-azanyl-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid, acmc-20aicb, pubchem4934
PubChem CID 75599
IUPAC navn 4-amino-2-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt ∽150 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Formel vægt 167.16
Procent renhed 97%