Få mere at vide
4-amino-2-fluorbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342159
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342159 1 g 1g
15423417 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26146.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 446-31-1 | Molecular Formula: C7H6FNO2 | Molecular Weight: 155.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-31-1
Molekylær formel C7H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 155.128
MDL nummer MFCD01569397
InChI nøgle QHERSCUZBKDVOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-aminobenzoic acid, 4-amino-2-fluorobenzoicacid, 4-amino-2-fluorobenzenecarboxylic acid, 4-amino-2-fluoro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoroaniline, benzoic acid, 4-amino-2-fluoro, pubchem4693, acmc-209jz6, ksc237k0f, 4-amino-2-fluoro benzoic acid
PubChem CID 302680
IUPAC navn 4-amino-2-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 209 °C til 211 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 155.13
Procent renhed 98%