Få mere at vide
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455366
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455366 1 g 1g
15465366 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59944.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1326283-60-6
Molekylær formel C13H19BFNO3
Molekylvægt (g/mol) 267.11
MDL nummer MFCD22419265
InChI nøgle JWACNMHKJHEWAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
PubChem CID 67363295
IUPAC navn 5-fluor-2-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL COC1=C(N)C=C(F)C(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 267.11
Procent renhed 96%