Få mere at vide
4-Amino-2-chlorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11459362
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459362 5 g 5g
11469362 25 g 25g
11309439 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459362 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10116.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2457-76-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2457-76-3
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007772
InChI nøgle MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
PubChem CID 17154
ChEBI CHEBI:59472
IUPAC navn 4-amino-2-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt ∼220°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2803668
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%