Få mere at vide
4-amino-2-chlorbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10750901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10750901 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10750901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203230050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 2457-76-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Navn note 97%
CAS 2457-76-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210 °C til 215 °C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H6ClNO2
Lineær formel H2NC6H3(Cl)CO2H
MDL nummer MFCD00007772
Mængde 5 g
Beilstein 14, 438
Synonym 2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
InChI nøgle MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
IUPAC navn 4-amino-2-chlorbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 171.58
PubChem CID 17154
ChEBI CHEBI:59472
Formel vægt 171.58
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.