Få mere at vide
4-Amino-2-chloro-5-iodopyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496807
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496807 1 g 1g
15406817 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33926.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 800402-12-4
Molekylær formel C5H4ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 254.46
MDL nummer MFCD09834661
InChI nøgle DEJUUKULVAIMNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-iodo-4-pyridinamine, 4-amino-2-chloro-5-iodopyridine, 4-pyridinamine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-4-aminopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridin-4-ylamine, 2-chloro-5-iodo-pyridine-4-ylamine, 2-chloro-5-iodo-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino-5-iodopyridine, 2-chloro-5-iodo-4-pyridineamine, 2-chloro-5-iodo-pyridin-4-amine
PubChem CID 45480366
IUPAC navn 2-chlor-5-iodpyridin-4-amin
SMIL NC1=CC(Cl)=NC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chloro-5-iodopyridine
Smeltepunkt 126°C to 127°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 254.46
Procent renhed 95%