accessibility menu, dialog, popup

UserName

NClINH2

CAS RN 800402-12-4

IUPAC Navn: 2-chloro-5-iodopyridin-4-amine
Synonymer: 2-chloro-5-iodopyridin-4-amine
Molekylvægt (g/mol): 254.46
Molekylformel: C5H4ClIN2
InChi Key: DEJUUKULVAIMNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(Cl)=NC=C1I
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater