Få mere at vide
4-amino-2-bromobenzonitril, 95%
Product Code. 15417758
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15417758 5 g 5g
15407758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 15417758 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H61247.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Add to basket
CAS: 53312-82-6 | C7H5BrN2 | 197,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53312-82-6
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.04
MDL nummer MFCD03695814
InChI nøgle OSYGPHDNNWRFJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-aminobenzonitrile, ksc494a6n, benzonitrile, 4-amino-2-bromo
PubChem CID 824602
IUPAC navn 4-amino-2-brombenzonitril
SMIL NC1=CC(Br)=C(C=C1)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-bromobenzonitrile
Farve Gul
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 197.03
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver