Få mere at vide
4-amino-2-bromobenzonitril, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-bromobenzonitrile |
| Farve | Gul |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Formel vægt | 197.03 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Pulver |