Få mere at vide
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile, 96%
Artikelnummer. 11455637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455637 1 g 1g
11465637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23611.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112279-61-5 | C7H4F2N2 | 154.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112279-61-5
Molekylær formel C7H4F2N2
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00190102
InChI nøgle LAPGMTOHOQPDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluoro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2,5-difluoroaniline, 4-amino-2,5-difluoro-benzonitrile, 4-amino-2,5-difluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano, pubchem3536, ksc507o5b, 4-cyano-2,5-difluoro-aniline, timtec-bb sbb028311, buttpark 100\07-75
PubChem CID 2735900
IUPAC navn 4-amino-2,5-difluorbenzonitril
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)N)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Smeltepunkt 91°C to 94°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 154.12
Procent renhed 96%