Få mere at vide
4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoinsyre, 97%
Beskrivelse
Det bruges i kemisk forskning og som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
forskning og som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i methanol (25 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 182 °C til 184 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2121117 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i methanol (25 mg/ml). |
| Formel vægt | 209.11 |
| Procent renhed | 98% |