Få mere at vide
4-amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314576 1 g 1g
11324576 5 g 5g
11334576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20128.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 944-43-4 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
Det bruges i kemisk forskning og som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i kemisk
forskning og som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i methanol (25 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 944-43-4
Molekylær formel C7H3F4NO2
Molekylvægt (g/mol) 209.1
MDL nummer MFCD00007647
InChI nøgle WTNSXWSOTDBWOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzoic acid, acmc-209rrw, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoicacid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
PubChem CID 70345
IUPAC navn 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesyre
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Smeltepunkt 182°C to 184°C
Mængde 1 g
Beilstein 2121117
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol (25mg/ml).
Formel vægt 209.11
Procent renhed 98%