Få mere at vide
4-Allyloxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 10794174 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10794174 25 g Glass bottle 25g
10714004 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10794174 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391810250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 40663-68-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40663-68-1
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00014133
InChI nøgle TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
PubChem CID 95942
IUPAC navn 4-prop-2-enoxybenzaldehyde
SMIL C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Allyloxybenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Kogepunkt 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH2CHCH2OC6H4CHO
Brydningsindeks 1.5660 to 1.568
Mængde 25 g
Formel vægt 162.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Viscous Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Allyloxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.