Få mere at vide
4-Allyloxybenzaldehyd, 97%
Beskrivelse
4-Allyloxybenzaldehyd anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Allyloxybenzaldehyd anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærk
Bruges med tilstrækkelig ventilation. Opbevares under inert atmosfære. Beskyt mod fugt og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Allyloxybenzaldehyde |
| Tæthed | 1.058 |
| Kogepunkt | 150 °C til 152 °C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5695 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2206924 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig i vand. |
| Formel vægt | 162.19 |
| Show More |