Få mere at vide
4-Allyloxybenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11404834
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404834 10 g 10g
11414834 50 g 50g
11424834 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404834 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13773.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40663-68-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
4-Allyloxybenzaldehyd anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Allyloxybenzaldehyd anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærk
Bruges med tilstrækkelig ventilation. Opbevares under inert atmosfære. Beskyt mod fugt og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40663-68-1
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00014133
InChI nøgle TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
PubChem CID 95942
IUPAC navn 4-prop-2-enoxybenzaldehyd
SMIL C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Allyloxybenzaldehyde
Tæthed 1.058
Kogepunkt 150°C to 152°C (18 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5695
Mængde 10 g
Beilstein 2206924
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible in water.
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%