Learn More
4-Allylanisol, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Allylanisole |
| Tæthed | 0.965 |
| Kogepunkt | 215 °C til 216 °C |
| Flammepunkt | 81 °C (177 °F) |
| Brydningsindeks | 1.521 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1099454 |
| Merck Index | 14,3705 |
| Formel vægt | 148.21 |
| Procent renhed | 98% |