Få mere at vide
4-Allylanisol, 98%
Artikelnummer. 11460917
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460917 25 g 25g
11470917 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23311.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-67-0 | C10H12O | 148,205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-67-0
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00008653
InChI nøgle ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
PubChem CID 8815
ChEBI CHEBI:4867
IUPAC navn 1-methoxy-4-prop-2-enylbenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Allylanisole
Tæthed 0.965
Kogepunkt 215°C to 216°C
Flammepunkt 81°C (177°F)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 25 g
Beilstein 1099454
Merck Index 14,3705
Formel vægt 148.21
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Allylanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-4-(2-propenyl)-benzene