Få mere at vide
4-Allylanisol, 98%
Artikelnummer. 10570692 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10570692 5 g Glasflaske 5g
10765931 25 g Glasflaske 25g
10030570 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570692 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102880050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 140-67-0 | C10H12O | 148,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-67-0
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.2
MDL nummer MFCD00008653
InChI nøgle ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
PubChem CID 8815
ChEBI CHEBI:4867
IUPAC navn 1-methoxy-4-prop-2-enylbenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Allylanisole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 215 °C til 216 °C
Flammepunkt 81 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2C6H4OCH3
Brydningsindeks 1,5205 til 1,5225
Mængde 5 g
Beilstein 06, 571
Merck Index 15, 3760
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kloroform
Formel vægt 148.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Allylanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /