Få mere at vide
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, 98%
Artikelnummer. 11439457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439457 25 g 25g
11419457 1 g 1g
11429457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21981.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 6627-88-9 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol anvendes som et smagsstof eller adjuvans. Bruges også til fremstilling af 2,6-dimethoxy-4-propyl-phenol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol anvendes som smagsstof eller adjuvans. Bruges også til fremstilling af 2,6-dimethoxy-4-propyl-phenol.
Opløselighed
Opløselig i fedtstoffer. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6627-88-9
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00008655
InChI nøgle FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol, methoxyeugenol, 4-allylsyringol, phenol, 2,6-dimethoxy-4-2-propenyl, 2,6-dimethoxychavicol, phenol, 4-allyl-2,6-dimethoxy, unii-8vf00ywp89, 2,6-dimethoxy-4-allylphenol, 2,6-dimethoxy-4-prop-2-en-1-yl phenol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyallylbenzene
PubChem CID 226486
ChEBI CHEBI:86562
IUPAC navn 2,6-dimethoxy-4-prop-2-enylphenol
SMIL COC1=CC(CC=C)=CC(OC)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
Tæthed 1.092
Kogepunkt 168 °C til 169 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i fedt. Uopløselig i vand.
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%