Få mere at vide
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol, 99%
Artikelnummer. 11485546
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485546 50 g 50g
11465546 2.5 g 2.5g
11475546 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20703.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
CAS: 10202-75-2 | C10H16O | 152,237 g/mol
En meget diastereoselektiv syntese af homoallyliske alkoholer, der bærer op til to tilstødende kvaternære centre, blev opnået under anvendelse af disse polysubstituerede allyliske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En meget diastereoselektiv syntese af homoallyliske alkoholer, der bærer
op til to tilstødende kvaternære centre, blev opnået under anvendelse af disse polysubstituerede allyliske reagenser.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10202-75-2
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.237
MDL nummer MFCD00039829
InChI nøgle SUXQWOWVXDXQSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-allyl-1,6-heptadien-4-ol, triallylcarbinol, 4-allylhepta-1,6-dien-4-ol, 4-allyl-1,6-heptadiene-4-ol, 1,6-heptadien-4-ol, 4-2-propenyl, 4-prop-2-en-1-yl hepta-1,6-dien-4-ol, triallyl carbinol, acmc-1byg9, 4-allyl-hepta-1,6-dien-4-ol, 1,6-heptadien-4-ol,4-2-propen-1-yl
PubChem CID 139107
IUPAC navn 4-prop-2-enylhepta-1,6-dien-4-ol
SMIL C=CCC(CC=C)(CC=C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 152.24
Procent renhed 99%