Få mere at vide
4-Acetylpyridin, 98%
Artikelnummer. 11479862
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479862 100 g 100g
11469862 25 g 25g
11489862 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479862 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12015.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1122-54-9 | C7H7NO | 121,139 g/mol
4-acetylpyridin ved reaktion med - og 4-formylpyridin (H3FoPyS, H4FoPyS) giver semicarbazoner. Omsætning af acetylpyridin med thiophen-2-carboxaldehyd gav 2-chlor-6-ethoxy-4-β -(2-thienyl)acryloylpyridin, som blev omsat med malononitril i tilbagesvalende ethanol i nærvær af piperidin som katalysator for at give cyanoaminopyranderivatet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-acetylpyridin ved reaktion med - og 4-formylpyridin (H3FoPyS, H4FoPyS) giver semicarbazoner. Omsætning af acetylpyridin med thiophen-2-carboxaldehyd gav 2-chlor-6-ethoxy-4-β -(2-thienyl)acryloylpyridin, som blev omsat med malononitril i tilbagesvalende ethanol i nærvær af piperidin som katalysator for at give cyanoaminopyranderivatet.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-54-9
Molekylær formel C7H7NO
Molekylvægt (g/mol) 121.139
MDL nummer MFCD00006433
InChI nøgle WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7
PubChem CID 14282
IUPAC navn 1-pyridin-4-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylpyridine
Smeltepunkt 14 °C til 16 °C
Tæthed 1.103
Kogepunkt 210 °C til 212 °C
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 100 g
Beilstein 107629
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol.
Formel vægt 121.14
Procent renhed 98%