Få mere at vide
4-acetylphenylboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956031 1 g 1g
11966031 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444430010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 171364-81-1 | C14H19BO3 | 246.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171364-81-1
Molekylær formel C14H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 246.11
MDL nummer MFCD05863922
InChI nøgle BATKIZWNRQGSKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-acetylphenylboronic acid pinacol ester, 4-acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4-acetylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, amtb682, 4-acetylphenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2yl phenyl-ethanone
PubChem CID 2760596
IUPAC navn 1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Farve Hvid
Kogepunkt 80°C (0.1 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 246.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.