Få mere at vide
4-acetylphenyl isothiocyanat, 98%, Thermo Scientific™
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetylphenyl isothiocyanate |
| Smeltepunkt | 77 °C til 81 °C |
| Kogepunkt | 112 °C (6 mmHg) |
| Lugt | Irriterende |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 2207978 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 177.23 |
| Procent renhed | 98% |