Få mere at vide
4-Acetylphenoxyacetic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370034
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370034 100 g 100g
11350034 5 g 5g
11360034 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370034 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00426.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-81-5
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00014363
InChI nøgle KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxy
PubChem CID 74655
IUPAC navn 2-(4-acetylphenoxy)acetic acid
SMIL CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 172°C to 174°C
Mængde 100 g
Beilstein 1956136
Formel vægt 194.19
Procent renhed ≥98%