Få mere at vide
4-Acetyldiphenylsulfon, 98%
Beskrivelse
4-Acetyldiphenylsulfon anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i organisk syntese.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetyldiphenyl sulfone |
| Smeltepunkt | 138 °C til 140 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 260.31 |
| Procent renhed | 98% |